Merck
G401000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
1000 Å
キャパシティ
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Jan Code
G401002-10G:
G401004-10G:
G401000-C01-00:
G401001-01:
G401000-10G:
G401010-01:
G401000-C:
G401000-1G:
G401010-C04-01:
G401000-00:
G401010-C03-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)