Merck
C403000
Sigma-Aldrich
dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
1000 Å
キャパシティ
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
C403000-1G:
C403000-C:
C403000-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)