安全性情報
454428
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide potassium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, hexosaminidase A substrate, Calbiochem®
別名:
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, 4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20NO11S · K
分子量:
497.51
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
製品名
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
white
溶解性
water: 20 mg/mL
蛍光検出
λex 360 nm
λem 440 nm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes. Excitation maximum: ~360 nm; emission maximum: ~440 nm.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
その他情報
Greloner, E.E., and Wenger, D.A. 1987. Prenat. Diag. 7, 419.
Bayleran, J., et al. 1984. Clin. Chim. Acta143, 73.
Inui, K., and Wenger, D.A. 1984. Clin. Genet.25, 93.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
454428-MG:
454428-25MG:
454428-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1