品質水準
比活性
400-2,000 units/mg protein
精製方法
affinity chromatography
含みます
dithioerythritol as preservative
組成
Protein, ~5% Lowry
溶解性
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
UniProtアクセッション番号
その他の活性
ATPase <0.2%
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
詳細
細菌由来のL-グルタミンシンテターゼは、12の活性部位を含む十二量体構造を示します。バイファンネルと呼ばれる活性部位の各々に、ATPおよびグルタミン酸結合部位があります。十二量体は、2つの六量体環によって安定化されます。
アプリケーション
Escherichia coli(大腸菌)由来のL-グルタミンシンテターゼは、E coli(大腸菌)のメチルアンモニウムからのメチルグルタミンの合成、およびヒトチオレドキシンペルオキシダーゼ酵素であるAOE372のグルタミンシンテターゼ保護活性に使用されています。
L-グルタミンシンテターゼは、Escherichia coli(大腸菌)からのプロテアーゼの精製に使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミンシンテターゼは、L-グルタミン酸塩とアンモニアのL-グルタミンへの縮合を触媒します。L-グルタミンシンテターゼは、グルタミン酸に対する分解酵素です。
窒素飢餓性衰弱により、E. coli(大腸菌)のグルタミンシンテターゼ(GS)遺伝子の発現が要求されます。GSは、細菌のアンモニア同化に重要な役割を果たします。GSのアデニリル化は、アデニリルトランスフェラーゼによって触媒されます。GSのアデニル化により、その触媒機能を調節するので、E. coli(大腸菌)のグルタミンが制限されます。
グルタミン酸分解酵素
単位の定義
1ユニットは、pH 7.1、37°C、15分間で、1.0 μmolのL-グルタミン酸をL-グルタミンに変換する酵素量です。
物理的形状
リン酸カリウム, クエン酸ナトリウム, 酢酸マグネシウムの各バッファ-塩を含有します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1270-BULK:
G1270-50UN:
G1270-100UN:
G1270-100UN-PW:
G1270-VAR:
G1270-250UN:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structure-function relationships of glutamine synthetases
Biochimica et Biophysica Acta, Protein Structure and Molecular Enzymology, 1477(1-2), 122-145 (2000)
Reversible Adenylylation of Glutamine Synthetase Is Dynamically Counterbalanced during Steady-State
Journal of molecular biology, 404(1), 522-536 (2010)
Ammonia acquisition in enteric bacteria: physiological role of the ammonium/methylammonium transport B (AmtB) protein
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(12), 7030-7034 (1998)
Structural Analysis of Glutamine Synthetase from Helicobacter pylori
Scientific Reports, 8(1), 11657-11657 (2018)
Regulatory role for a novel human thioredoxin peroxidase in NF-kappaB activation
The Journal of Biological Chemistry, 272(49), 30952-30961 (1997)