Merck
G1013
Sigma-Aldrich
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidyl aminopeptidase I substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26N6O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
459.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)cc2ccccc12
InChI
1S/C19H26N6O3.ClH/c1-28-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)24-18(27)15(25-17(26)11-20)7-4-8-23-19(21)22;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,20H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)(H4,21,22,23);1H
InChI Key
ZMJQLLSJSFQLTM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride has been used as a substrate to measure the dipeptidyl peptidase I (DPPI) activity in human leukemia cell line.
基質
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase I
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G1013-25MG:
G1013-50MG-PW:
G1013-BULK:
G1013-VAR:
G1013-10MG:
G1013-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M J McGuire et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 295(2), 280-288 (1992-06-01)
The lysosomal hydrolase, dipeptidyl peptidase I (DPPI), was purified from human spleen and its enzymatic activity characterized. The enzyme was purified to apparent homogeneity by a combination of differential pH solubility, heat-treatment, affinity chromatography on concanavalin A-agarose and p-hydroxymercuribenzoate-agarose, and