アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
InChI
1S/C176H302N52O41S/c1-25-97(15)140(174(269)224-139(96(13)14)168(263)212-113(57-36-43-72-179)155(250)199-101(19)145(240)198-91-134(234)228-79-50-64-128(228)167(262)202-104(22)149(244)225-141(98(16)26-2)171(266)203-105(23)148(243)222-137(94(9)10)169(264)219-123(82-93(7)8)152(247)196-89-132(232)205-119(65-67-135(235)236)156(251)201-102(20)146(241)206-112(56-35-42-71-178)154(249)200-103(21)147(242)215-122(144(187)239)81-92(5)6)221-133(233)90-197-153(248)126(85-129(185)229)217-160(255)118(63-49-78-193-176(190)191)213-172(267)143(100(18)28-4)227-166(261)127(86-130(186)230)218-157(252)111(62-48-77-192-175(188)189)204-131(231)88-195-151(246)121(69-80-270-24)211-159(254)114(58-37-44-73-180)207-161(256)120(66-68-136(237)238)214-173(268)142(99(17)27-3)226-163(258)117(61-40-47-76-183)208-158(253)115(59-38-45-74-181)209-164(259)124(83-106-51-30-29-31-52-106)220-170(265)138(95(11)12)223-162(257)116(60-39-46-75-182)210-165(260)125(216-150(245)109(184)54-34-41-70-177)84-107-87-194-110-55-33-32-53-108(107)110/h29-33,51-53,55,87,92-105,109,111-128,137-143,194H,25-28,34-50,54,56-86,88-91,177-184H2,1-24H3,(H2,185,229)(H2,186,230)(H2,187,239)(H,195,246)(H,196,247)(H,197,248)(H,198,240)(H,199,250)(H,200,249)(H,201,251)(H,202,262)(H,203,266)(H,204,231)(H,205,232)(H,206,241)(H,207,256)(H,208,253)(H,209,259)(H,210,260)(H,211,254)(H,212,263)(H,213,267)(H,214,268)(H,215,242)(H,216,245)(H,217,255)(H,218,252)(H,219,264)(H,220,265)(H,221,233)(H,222,243)(H,223,257)(H,224,269)(H,225,244)(H,226,258)(H,227,261)(H,235,236)(H,237,238)(H4,188,189,192)(H4,190,191,193)/t97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,109-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,137-,138-,139-,140-,141-,142-,143-/m0/s1
InChI Key
YIQHNFUJWYYSEC-MQAAYMCRSA-N
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1796-VAR:
C1796-BULK:
C1796-.5MG:
C1796-.1MG:
C1796-.1MG-PW:
C1796-.5MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック