安全性情報
G0792
Sigma-Aldrich
顆粒球マクロファージコロニー刺激因子 ラット由来
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophililzed powder
別名:
GM-CSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
顆粒球マクロファージコロニー刺激因子 ラット由来, GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.03-0.1 ng/mL
品質
endotoxin tested
分子量
14.7 kDa
包装
pkg of 5X5 μg
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
骨髄前駆細胞の生存、増殖、分化を促進するコロニー刺激因子(CSF)については、顆粒球マクロファージCSF(GM-CSF)、顆粒球CSF(G-CSF)、マクロファージCSF(M-CSF)、インターロイキン-3(IL-3、マルチCSF)の4種類についての特徴が十分に分析されています。GM-CSFは多能性増殖因子で、複数の造血系統(顆粒球、マクロファージ、好酸球)由来前駆細胞の増殖を刺激します。GM-CSFは、多能性前駆細胞からのコロニー形成を極めて低濃度で刺激し、造血前駆細胞が成熟するまでの間にすべての分裂期おいて必須とされる生存因子および増殖因子です。 GM-CSFは、骨髄由来の骨髄前駆細胞を誘導して、半固形培地でマクロファージと顆粒球を含むコロニーを形成します。GM-CSFは、サイトカインや炎症性刺激に応答して様々な細胞型(活性化T細胞、B細胞、マクロファージ、肥満細胞、内皮細胞、線維芽細胞)から産生されます。顆粒球マクロファージ前駆細胞に加え、GM-CSFは赤血球、巨核球、好酸球前駆細胞の増殖因子でもあります。GM-CSFは、内皮細胞など非造血細胞を誘導して、遊走や増殖させることができます。また、骨原性肉腫、がん、腺がん細胞株などのがん化細胞株の増殖も刺激します。GM-CSFは、特定の細胞表面受容体との結合により、その生物学的効果を発揮します。高親和性のGM-CSF受容体には、GM-CSF特異的α鎖、共通β鎖があります。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済みPBS溶液, 0.25 mg BSA含有)
調製ノート
組み換えラット顆粒球マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)は、成熟ラットGM-CSFをコードするDNA配列から産生されます。本製品は、127アミノ酸型、128アミノ酸メチオニル型の2種類のラットGM-CSFの混合物です。成熟ラットGM-CSFの分子量を算出すると 14.7 kDaです。GM-CSFは酸性糖タンパク質で、種特異的です。
アナリシスノート
生物活性は、因子依存性のマウス細胞株DA3の細胞増殖誘導を指標として測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G0792-BULK:
G0792-5X5UG:
G0792-5UG-PW:
G0792-5UG:
G0792-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephanie S Watowich et al.
Immunological reviews, 238(1), 76-92 (2010-10-26)
Understanding the diversification of dendritic cell (DC) lineages is one of the last frontiers in mapping the developmental hierarchy of the hematopoietic system. DCs are a vital link between the innate and adaptive immune responses; thus, elucidating their developmental pathways
Julie M Vose et al.
Leukemia & lymphoma, 50(9), 1412-1421 (2009-07-16)
In autologous stem cell transplantation, mobilized peripheral blood has replaced the bone marrow as the preferred source of hematopoietic stem cells (HSCs). Because HSCs normally exist in the blood in very low numbers, the use of agents to "mobilize" HSCs
Antonella Mancusi et al.
Blood, 125(20), 3173-3182 (2015-03-15)
Because activating killer cell immunoglobulinlike receptors (KIRs) are heterogeneously expressed in the population, we investigated the role of donor activating KIRs in haploidentical hematopoietic transplants for acute leukemia. Transplants were grouped according to presence vs absence of KIR-ligand mismatches in
Fengjiao Yuan et al.
PloS one, 9(9), e107063-e107063 (2014-09-10)
Cigarette smoking is a major pathogenic factor in lung cancer. Macrophages play an important role in host defense and adaptive immunity. These cells display diverse phenotypes for performing different functions. M2 type macrophages usually exhibit immunosuppressive and tumor-promoting characteristics. Although
Mingming Zhang et al.
PloS one, 9(10), e109146-e109146 (2014-10-03)
It has been shown that Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), one of the dominant intestinal bacterial flora, may protect colonic mucosa against the development of inflammation and subsequent inflammatory bowel disease (IBD), with the underlying mechanisms being unclear. The impacts of