安全性情報
P3369
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
solid, 90.0-110.0% dry basis,≥92% (chromatography), suitable for transduction
別名:
硫酸サルミン from salmon sperm, 硫酸プロタミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
硫酸プロタミン, meets USP testing specifications
認証
meets USP testing specifications
アッセイ
≥92% (chromatography)
90.0-110.0% dry basis
形状
solid
分子量
Mr 5000-10000
テクニック
transduction: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸プロタミンは、サケ精子から単離された分子量5 kDaのカチオン性ポリペプチドです。
アプリケーション
硫酸プロタミンは、
  • ヒト胚性293T細胞へのレンチウイルス
  • 間葉系幹細胞/骨髄間質細胞(MSC)へのshRNA
  • ヒト臍帯血造血前駆細胞CD34+細胞へのレンチSca1-OCT4プラスミドの導入に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アルカリ性プロタミンは負に帯電したヘパリンに結合します。心臓血管手術中にプロタミンを使用すると、アナフィラキシー反応が誘発される場合があります。
プロタミンは、カチオン性リポソームを利用し、微生物 細胞およびヒト細胞の直接的なトランスフェクションを促します。 プロタミンは、ヘパリンの抗凝固作用を効果的に中和します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3369-VAR:
P3369-10G:
P3369-100G:
P3369-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protamine sulfate down-regulates thrombin generation by inhibiting factor V activation
Ainle FN, et al.
Blood, 114(8), 1658-1665 (2009)
Moosung Lee et al.
eLife, 9 (2020-12-18)
The immunological synapse (IS) is a cell-cell junction between a T cell and a professional antigen-presenting cell. Since the IS formation is a critical step for the initiation of an antigen-specific immune response, various live-cell imaging techniques, most of which
V Diness et al.
Thrombosis and haemostasis, 56(3), 318-322 (1986-12-15)
The neutralization of a low molecular weight heparin (LHN-1) and conventional heparin (CH) by protamine sulfate has been studied in vitro and in vivo. In vitro, the APTT activity of CH was completely neutralized in parallel with the anti-Xa activity.
Serious anaphylactic reactions due to protamine sulfate: a systematic literature review
Nybo M and Madsen JS
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 103(2), 192-196 (2008)
shRNA-mediated decreases in c-Met levels affect the differentiation potential of human mesenchymal stem cells and reduce their capacity for tissue repair
Rosova I, et al.
Tissue Engineering: Part A, 16(8), 2627-2639 (2010)