F9932
FFN511 trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
8-(2-Amino-ethyl)-2,3,5,6-tetrahydro-1H,4H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-one trifluoroacetate salt hydrate, 9-(2-aminoethyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one trifluoroacetate salt hydrate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC(=O)C(F)(F)F.NCCC1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C17H20N2O2.C2HF3O2.H2O/c18-6-5-11-10-15(20)21-17-13-4-2-8-19-7-1-3-12(16(13)19)9-14(11)17;3-2(4,5)1(6)7;/h9-10H,1-8,18H2;(H,6,7);1H2
InChI Key
RRBOSSKRCWVUPA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F9932-BULK:
F9932-25MG:
F9932-VAR:
F9932-5MG:
試験成績書(COA)
資料
These distinct transporters, NET, DAT and SERT, respectively, are of particular clinical interest because they are the molecular targets for many antidepressants as well as drugs of abuse, such as cocaine and the amphetamines.