Merck
SML1172
Sigma-Aldrich
FFN102
≥98% (HPLC)
別名:
4-(2-アミノ-エチル)-6-クロロ-7-ヒドロキシ-クロメン-2-オントリフルオロアセテート, 4-(2-アミノエチル)-6-クロロ-7-ヒドロキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オントリフルオロアセテート, Mini 102, Mini102
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10ClNO3 · CF3CO2H
CAS番号:
分子量:
353.68
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(O)=O.NCCC(C1=CC(Cl)=C(O)C=C1O2)=CC2=O
InChI
1S/C11H10ClNO3.C2HF3O2/c12-8-4-7-6(1-2-13)3-11(15)16-10(7)5-9(8)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,14H,1-2,13H2;(H,6,7)
InChI Key
OGHPXKAKVMJGQH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
FFN102は、ドーパミン輸送体基質(DAT)および小胞モノアミン輸送体2(VMAT2)の基質としても機能するpH応答性蛍光偽神経伝達物質です。FFN102は、腹側中脳のドーパミン細胞体と樹状突起、および背側線条体のドーパミン作動性シナプス終末を選択的に標識します。酸性環境よりも中性環境での蛍光発光が大きいため、個々のシナプス前終末でのドーパミン放出と、カテコールアミン分泌小胞のin situ pH測定が可能になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1172-5MG:
SML1172-VAR:
SML1172-BULK:
SML1172-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)