Merck
F9880
Sigma-Aldrich
Fluorinert FC-70
別名:
Perfluorotriamylamine, fluorocarbon FC 70
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15121530
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
詳細
used in density gradient studies
品質水準
密度
1.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15F33N/c16-1(17,4(22,23)10(34,35)36)7(28,29)13(43,44)49(14(45,46)8(30,31)2(18,19)5(24,25)11(37,38)39)15(47,48)9(32,33)3(20,21)6(26,27)12(40,41)42
InChI Key
AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Fluorinert FC-70は、大きなトリプシン:N-アミジノピペリジン結晶のウェルへの吸着を減らすために使用されています。また、本化合物は卵母細胞をマイクロインジェクションするためのフルオロカーボンオイルとして使用されています。
高密度チェ-ス溶液として、密度勾配研究で使用します。
包装
シグマアルドリッチによる包装および流通
その他情報
FluorinertFC-70は、完全フッ化脂肪族化合物の液体混合物です。
法的情報
Fluorinert is a trademark of 3M Company
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
F9880-BULK:
F9880-250ML:
F9880-VAR:
F9880-10ML:
F9880-25ML:
F9880-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microinjection: Methods and Applications (2016)
Intriguing role of water in protein-ligand binding studied by neutron crystallography on trypsin complexes
Schiebel J, et al.
Nature Communications, 9 (2018)
Quantitative microinjection of oocytes, eggs, and embryos
Jaffe LA and Terasaki M
Methods in Cell Biology, 74, 219-242 (2004)