Merck
P9900
Sigma-Aldrich
パーフルオロデカリン
95%
別名:
オクタデカフルオロデカヒドロナフタレン(cis+trans), パーフルオロデカヒドロナフタレン(cis+trans), ペルフルナフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10F18
CAS番号:
分子量:
462.08
Beilstein:
2067113
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
17.5 (vs air)
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.3145 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
InChI Key
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペルフルオロデカリンは、合成化学でフルオラス二相系(FBS)またはフルオラス多相系(FMS)の主要な構成要素として一般的に使用されるフルオラス溶媒です。また、これは発酵培地の酸素溶解度を高める添加剤としても使用されます。
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-Catalyzed Oxidation and Cyclization of Carbon-Carbon Triple Bonds in Fluorous Media Using Molecular Oxygen.
Wen Y, et al.
Synlett, 2011(07), 1023-1027 (2011)
Helen G Pennington et al.
PLoS pathogens, 15(3), e1007620-e1007620 (2019-03-12)
The biotrophic fungal pathogen Blumeria graminis causes the powdery mildew disease of cereals and grasses. We present the first crystal structure of a B. graminis effector of pathogenicity (CSEP0064/BEC1054), demonstrating it has a ribonuclease (RNase)-like fold. This effector is part
Three-component one-pot synthesis of pyrimidinone derivatives in fluorous media: Ytterbium bis (perfluorooctanesulfonyl) imide complex catalyzed Biginelli-type reaction.
Hong M and Cai C
Journal of Heterocyclic Chemistry, 46(6), 1430-1432 (2009)
Dilution-free analysis from picoliter droplets by nano-electrospray ionization mass spectrometry.
Ryan T Kelly et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(37), 6832-6835 (2009-08-19)
Convenient electrophilic fluorination of functionalized aryl and heteroaryl magnesium reagents.
Yamada S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(12), 2261-2264 (2010)