Merck
F4679
Sigma-Aldrich
FK-506 一水和物
≥98% (HPLC), powder, in vitro T cell proliferation blocker
別名:
タクロリムス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H69NO12 · H2O
CAS番号:
分子量:
822.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
FK-506 一水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
InChI Key
NWJQLQGQZSIBAF-MLAUYUEBSA-N
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
FK-506一水和物は以下の用途に使用されています:
  • 免疫反応の影響を研究するための共培養培地に含まれる免疫抑制剤
  • 無水Me2 SO溶液中のカルシニューリン阻害剤
  • 細胞毒性の可能性を測定するための網膜色素上皮細胞の処理
生物化学的/生理学的作用
FK-506は強力な免疫抑制剤、神経保護剤、かつ神経再生剤であり、in vitro におけるT細胞増殖ブロッカ-です。FK-506はTリンパ球におけるカルシニュ-リンが介在するシグナル伝達を遮断し、そのFK-506結合タンパク-12 (FKBP12) と相互作用します。
また、FK-506はNa+/Ca2+交換を阻害すると考えられます。FK-506およびその誘導体は、有意な神経変性活性を示します。この特性は、さまざまなメカニズムにより生じると考えられます。また、FK-506は、角膜移植片拒絶反応、ブドウ膜網膜炎、およびアレルゲン誘発性結膜炎など眼科合併症の治療に有用です。
特徴および利点
この化合物は、ADME Toxおよび神経科学研究に主眼を置いた製品です。ADME Toxおよび神経科学で取り上げられる製品をもっとお探しになりたい方はここをクリック。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のホスホプロテインホスファターゼ(セリン/トレオニン)のページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F4679-BULK:
F4679-VAR:
F4679-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transforming growth factor beta-related genes in human retinal pigment epithelial cells after tacrolimus treatment
Kimsa M, et al.
Pharmacological Reports, 68(5), 969-974 (2016)
Xenografted Human Amniotic Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells Acquired Immune Tolerance and Transdifferentiated Into Cardiomyocytes in Vivo
Tsuji H, et al.
Circulation Research, 1613?1623-1613?1623 (2008)
FK506, an immunosuppressant targeting calcineurin function
Dumont FJ
Current Medicinal Chemistry, 7(7), 731-748 (2000)
Reversible Cyclosporin A-sensitive Mitochondrial Depolarization Occurs within Minutes of Stroke Onset in Mouse Somatosensory Cortex in Vivo A TWO-PHOTON IMAGING STUDY
Liu RR and Murphy TH
Test, 284(52), 36109-36117 (2009)
Neuroregenerative and neuroprotective actions of neuroimmunophilin compounds in traumatic and inflammatory neuropathies
Gold Bruce G, et al.
Neurological Research, 26(4), 371-380 (2004)