Merck
A-094
Supelco
アスコマイシン 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H69NO12
CAS番号:
分子量:
792.01
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CCC1\C=C(C)\CC(C)CC(OC)C2OC(O)(C(C)CC2OC)C(=O)C(=O)N3CCCCC3C(=O)OC(C(C)C(O)CC1=O)\C(C)=C\C4CCC(O)C(C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+
InChI Key
ZDQSOHOQTUFQEM-AMASXYNMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
免疫抑制剤タクロリムス、シロリムスおよびエベロリムスの LC-MS/MS 試験の内部標準物質。Certified Spiking Solution® は、治療薬モニタリングアッセイなどの臨床および診断検査における重要な定量用途に適しており、患者がこれらの免疫抑制剤の狭い治療域で維持されるようにします。Snap-N-Spike® 形式により、検査施設は免疫抑制剤など有害物質の計量作業を排除し、急性毒性物質粉末の取扱いによる職業曝露の危険性を大幅に削減することが可能となり、使用直前に選択したマトリックスに添加することができます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-094-1ML:4548173958743
A-094-CC:
A-094-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Hoogtanders et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(3), 658-664 (2006-12-23)
In a preliminary investigation an assay for tacrolimus based on fingerprick sampling and consecutive application as a blood spot on sampling paper has been developed. The dried blood spot was analysed by HPLC-tandem mass spectrometry. The validated range was 1-30
Xiao-ling Qin et al.
Biomedical chromatography : BMC, 24(4), 399-405 (2009-08-21)
A liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed and validated for determining tacrolimus (FK506) in rat tissues to study the effect of Schisandra sphenanthera extract on FK506 tissue distribution. After a liquid-liquid extraction with ethyl acetate, FK506 and ascomycin
Jane R Allison et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 10(18), 3213-3228 (2009-11-03)
Experimentally measured values of molecular properties or observables of biomolecules such as proteins are generally averages over time and space, which do not contain sufficient information to determine the underlying conformational distribution of the molecules in solution. The relationship between
Pangke Yan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 177(10), 7050-7058 (2006-11-04)
Cyclosporin A (CsA) is a fungus-derived cyclic undecapeptide with potent immunosuppressive activity. Its analog, cyclosporin H (CsH), lacks immunosuppressive function but can act as an antagonist for the human formyl peptide receptor (FPR). More recent studies have shown that CsA
Nobuo Mochizuki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(3), 267-272 (2008-09-25)
Therapeutic drug monitoring of sirolimus (rapamycin) is important for immunosuppressive therapy in solid organ transplantation. We have developed a simple and reliable method for determining blood concentrations of sirolimus using reversed-phase HPLC with electrochemical detection (ECD). The E(2) potential was