Merck
EP6001040110
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x DWP (53 mm/2 in), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/2 in)
max. DWP number per rack: 14 (14 x 1)
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001040110 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
キャパシティ
(max box size (mm): 86 x 128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Innova C580 (max. 728 DWP), Innova C760 (max. 924 DWP)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)