Merck
HS2862DB
TrueNorth® Chest Freezer Rack
for 3" boxes, 9 x 1 configuration, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.22
物質
stainless steel
特徴
9 x 1 configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2862DB
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.5 × 5.5 × 29 in.
サイズ
141x141x730 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Choose from a wide selection of corrosion resistant stainless steel racks that are compatible with major brands of upright and chest freezers.
All have handles for easy use.
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)