特徴および利点
- innovative horizontal drawer system for upright freezers
- constructed of corrosion-resistant stainless steel with four drawers to hold 16 boxes
- drawers feature a unique stop, that when fully extended pivot down allowing easy box access
- steel drawer handles provide a user-friendly grip
- freezer rack also includes a pull-out wire handle for easy removal off the freezer shelf
- holds box height up to 53 mm
- compatible with most standard 2" freezer storage boxes
法的情報
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)