物質
polycarbonate
特徴
to hold 25 x 5 mL tubes
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio C2581
パラメーター
-196-+121 °C temp. range
詳細
Freezer box, polycarbonate, for 25 (5x5) 5mL tubes, 5/pk
特徴および利点
Each box has numbered grid markings on the lid and molded devider, usable temp range is -196° to +121°.
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)