Merck
I0889
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
別名:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
詳細
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
包装
pkg of 1 ea
ループ直径× L
1 μL × 70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)