物質
needle point
包装
pack of 1600 ea
メーカー/製品名
LevGo Inc 18250-NP
L
2.5 in. (6.35 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- smartPick Minis go from autoclave to microtube
- Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
- Available in a semi or needle point
- Made of 100% USA grown White Birch
- Made in the USA in an ISO 9001: 2008
- ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
- Non-Sterile, meet FDA requirements for food
- Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
法的情報
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック