Merck
I8263
接種ループ(白金耳)
loop size 1 μL
別名:
白金耳
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile; γ-irradiated
ループサイズ
1 μL
color-coded blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲル表面を傷つけることなく均一に画線できるように滑らかで柔軟性があります。ディスポ-ザブルの接種ル-プは火炎殺菌の必要がないので、感染の危険性を抑えられます。ル-プは測量されていません。
包装
トレ-入り10本パック。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2