Merck
EP5427747001
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427747001 (Global)
パラメーター
7,129 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
17.5 mm
適合性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)