分子量
antigen 35 kDa
交差性
rat, mouse, bovine, pig, canine, human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using cell lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat fibroblast Rat1 cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysate of the rat fibroblast cell line Rat1 or Rat 2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPRE1(22919)
mouse ... Mapre1(13589)
rat ... Mapre1(114764)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO13206:
E3406-BULK:
E3406-200UL:
E3406-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)