分子量
antigen ~80 kDa
交差性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg using RIPA extract of human A431 cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EZR(7430)
mouse ... Ezr(22350)
rat ... Ezr(54319)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunolocalization studies
- immunostaining
- immunofluorescence and immunohistochemistry
- immunoblot
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
E1281-VAR:
E1281-200UL:
E1281-BULK:
IXO11696:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)