安全性情報
07-130
Sigma-Aldrich
抗エズリン抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-CVIL, Anti-CVL, Anti-HEL-S-105, Anti-VIL2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ezr(22350)
詳細
エズリンはビリン-2およびサイトビリンとも呼ばれています。
特異性
エズリン
免疫原
ヒトエズリン(C-EPVSYHVQESLQDEGAEPTG)のアミノ酸479~498に対応するペプチド
アプリケーション
この抗エズリン抗体はWBおよびIHにおける使用について検証済みであり、エズリンを検出できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
A431細胞由来RIPAライセートまたはマウス脳ライセートを用いたイムノブロッティングにより日常的に評価済み。
ターゲットの説明
81 kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の0.15 M塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)
フォーマット:精製品
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20℃で2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。 2-メルカプトエタノール2.5 µL/ ライセート100 µLを加え、 5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードして ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-130:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Calpain regulates enterocyte brush border actin assembly and pathogenic Escherichia coli-mediated effacement
Potter, D. A., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 30403-30412 (2003)
Changxue Lu et al.
Steroids, 76(9), 885-891 (2011-04-09)
Thyroid hormone receptors (TRs) mediate the critical activities of the thyroid hormone (T3) in growth, development, and differentiation. Decreased expression and/or somatic mutations of TRs have been shown to be associated with several types of human cancers including liver, breast
Ana Cicvaric et al.
Annals of medicine, 48(8), 652-668 (2016-08-26)
Podoplanin is a cell-surface glycoprotein constitutively expressed in the brain and implicated in human brain tumorigenesis. The intrinsic function of podoplanin in brain neurons remains however uncharacterized. Using an established podoplanin-knockout mouse model and electrophysiological, biochemical, and behavioral approaches, we
Proteomics analysis of the ezrin interactome in B cells reveals a novel association with Myo18a?.
Ken Matsui,Neetha Parameswaran,Nayer Bagheri,Belinda Willard,Neetu Gupta
Journal of Proteome Research null
Myc down-regulation as a mechanism to activate the Rb pathway in STAT5A-induced senescence.
Mallette, FA; Gaumont-Leclerc, MF; Huot, G; Ferbeyre, G
The Journal of Biological Chemistry null