抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
29.1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~170 kDa
交差性
human, bovine, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
詳細
免疫原
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200809-100UL:
SAB4200809-BULK:
SAB4200809-VAR:
SAB4200809-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)