安全性情報
05-170
Sigma-Aldrich
Anti-IL-2 Rα Antibody, clone 7G7/B6
clone 7G7/B6, Upstate®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
7G7/B6, monoclonal
application:
DB
ICC
化学種の反応性:
human
テクニック:
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
citations:
18
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7G7/B6, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL2RA(3559)
特異性
インターロイキン2受容体を認識します。
免疫原
ヒトLI-2受容体αを発現する全細胞
アプリケーション
この抗IL-2 Rα抗体クローン7G7/B6は、IL-2 Rαの検出において、DB、ICでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
サイトカイン・サイトカイン受容体
品質
氷冷エタノール/酢酸[95:5]固定、フィトヘマグルチニン(PHA)処理済みJurkat Tリンパ球で日常的に評価されています。
ターゲットの説明
55 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製免疫グロブリン、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム(保存剤)含有
精製プロテインG
保管および安定性
凍結乾燥:-20°Cで2年間保存できます。再水和:-20°Cで6か月保存できます。
アナリシスノート
コントロール
肺組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-170:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A monoclonal antibody 7G7/B6, binds to an epitope on the human interleukin-2 (IL-2) receptor that is distinct from that recognized by IL-2 or anti-Tac.
Rubin, L A, et al.
Hybridoma, 4, 91-102 (1985)
P D Tahiliani et al.
The Journal of biological chemistry, 272(12), 7892-7898 (1997-03-21)
Integrin-mediated adhesion of cells to extracellular matrix proteins triggers a variety of intracellular signaling pathways including a cascade of tyrosine phosphorylations. In many cell types, the cytoplasmic focal adhesion tyrosine kinase, FAK, appears to be the initial protein that becomes
K S Lai et al.
The Journal of biological chemistry, 270(42), 25028-25036 (1995-10-20)
Signal transduction of cytokine receptors is mediated by the JAK family of tyrosine kinases. Recently, the kinase partners for the interleukin (IL)-2 receptor have been identified as JAK1 and JAK3. In this study, we report the identification of splice variants
Junya Tomida et al.
Nucleic acids research, 41(14), 6930-6941 (2013-06-01)
When DNA replication is stalled at sites of DNA damage, a cascade of responses is activated in the cell to halt cell cycle progression and promote DNA repair. A pathway initiated by the kinase Ataxia teleangiectasia and Rad3 related (ATR)
Kevin Lu et al.
Cancer research, 77(11), 2881-2892 (2017-04-19)
NRF2 is a transcription factor serving as a master regulator of the expression of many genes involved in cellular responses to oxidative and other stresses. In the absence of stress, NRF2 is constantly synthesized but maintained at low levels as