分子量
antigen ~150 kDa
化学種の反応性
rat, human (predicted), mouse
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing mouse ULK1
western blot: 3-6 μg/mL using whole extracts of rat PC12
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ULK1(8408)
mouse ... Ulk1(22241)
rat ... Ulk1(360827)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A7481-VAR:
A7481-BULK:
A7481-25UL:
A7481-200UL:
試験成績書(COA)