安全性情報
AB5405
Sigma-Aldrich
抗オプシン抗体 赤/緑
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-CBBM, Anti-CBP, Anti-COD5, Anti-RCP, Anti-ROP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OPN1LW(5956)
詳細
長波長感受性オプシン1/中間波長感受性オプシン1(UniProt:P04000/P04001)(別名:Red cone photoreceptor pigment/Green cone photoreceptor pigment、Red-sensitive opsin/ Green-sensitive opsin、ROP/GOP)は、ヒトOPN1LW/OPN1MW(別名RCP/GCP)遺伝子(Gene ID:5956/2652)によりコードされています。ヒトにおける色識別の全範囲は、3つの錐体光受容体の存在と機能に基づいています。各錐体型は、11-シス型レチナールと固有のオプシンタンパク質からなる光感受性色素-タンパク質複合体を有しており、これにより短波長(S錐体、ピーク感度約420 nm)、中間波長(M錐体、ピーク感度約530 nmで多型性あり)、長波長(L錐体、ピーク感度約560 nmで多型性あり)の光スペクトルが得られます。オプシンは、複数回膜貫通タンパク質で、Gプロテイン結合受容体1ファミリーに属しています。4つの細胞外ドメイン、7つのらせんドメイン、4つの細胞質ドメインで構成されています。3種類の錐体オプシンの遺伝子と桿体光受容体ロドプシン遺伝子は、さまざまな程度の保存状態で相同であると考えられます。X染色体上の中波長(緑色)と長波長(赤色)の感受性色素が最も強く保存されていることから、重複/分岐イベントが比較的最近に発生したことが示唆されます。S錐体(青)オプシンは、ロドプシンとの保存性が高いと考えられます。ヒトの錐体光受容体の分布は、MおよびL錐体色素によって支配されています。OPN1MW遺伝子とOPN1LW遺伝子における変異は、色覚異常の原因になることが知られています。色覚異常は、輝度低下やスペクトルのシフトや短縮がない状態での、赤色と緑色の区別がつかない2色型色覚が特徴です。一部の変異は、錐体ジストロフィーにもつながり、杆体機能が一部保たれた状態での錐体光受容体の進行性変性につながります。(参考文献:Neitz, M., and Neitz, J. (2000).Arch.Ophthalmol.118(5); 691-700)。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、赤色感受性オプシン/緑色感受性オプシンを検出します。
マウス。 他の種との反応性は決定されていません。
免疫原
フルレングス、リコンビナントヒト赤/緑オプシン
リコンビナント・ヒト赤/緑オプシン
アプリケーション
抗オプシン赤/緑(カタログ番号:AB5405)は、オプシン赤/緑を検出するウサギポリクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)における使用について検証されています。
品質
マウス網膜組織切片において免疫組織染色(パラフィン)により評価済み。免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:250で使用、マウス網膜組織切片においてオプシン赤/緑を検出できます。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製ウサギポリクローナル抗体、0.175 M NaCl、0.07% sodium azide含有の0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)に溶解。
保管および安定性
推奨貯蔵法:+2°C~+8°C。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5405:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of gene function in the retina.
Takahiko Matsuda,Constance L Cepko
Methods in Molecular Biology null
Rescue of retinal degeneration by intravitreally injected adult bone marrow-derived lineage-negative hematopoietic stem cells.
Otani, Atsushi, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 114, 765-774 (2004)
Unique photoreceptor arrangements in a fish with polarized light discrimination.
Novales Flamarique I
The Journal of Comparative Neurology null
In vivo and in vitro development of S- and M-cones in rat retina.
Arango-Gonzalez, B; Szabo, A; Pinzon-Duarte, G; Lukats, A; Guenther, E; Kohler, K
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
The electroretinogram (ERG) of a diurnal cone-rich laboratory rodent, the Nile grass rat (Arvicanthis niloticus).
Gilmour, Gregory S, et al.
Vision Research, 48, 2723-2731 (2008)