Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
AB15282
Sigma-Aldrich
抗錐体アレスチン抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-Arrestin-C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
antibody estimated mol wt ~46 kDa
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Arr3(170735)
rat ... Arr3(171107)
詳細
Arrestin-C(UniProt:Q9EQP6(別名:Cone arrestin、cArr、Retinal cone arrestin-3)は、マウスArr3遺伝子(Gene ID:170735)によってコードされています。Arrestinは、G-protein-coupled receptor(GPCR)の大多数のシグナル伝達と輸送、さらにその他多くのシグナル伝達タンパク質の細胞内局在化と活性を制御する多機能タンパク質のスーパーファミリーです。Arrestin-Cは、ジスルフィド結合を持つホモ二量体タンパク質であり、ほとんどが網膜の内節と外節、さらに内網状領域に存在しています。錐体視細胞と松果体細胞において発現されており、高い色視力と関連するシャットオフメカニズムに寄与している可能性があります。Arrestin-Cは、2つのドメインを持つ長い分子で、全体が折りたたまれて、重要なドメイン間相互作用を有しており、それが他のサブタイプと類似の基礎構造の中に遊離タンパク質を保持しています。複数の構造要素がアレスチン結合に貢献していることが報告されています。C末端の酸性領域は、リン酸化された活性型受容体に対するアレスチンの結合選択性の制御において調節的な役割を果たします。塩基性N末端ドメインは、受容体相互作用に直接的に関与し、C末端酸性領域との分子内相互作用により調節的役割を果たします。また、2つの中心に局在するドメインは、受容体結合特異性と選択性の決定に直接関与しています。ヒトARR3遺伝子の変異は、早期発症強度近視でよく見られる典型的な虎紋状眼底変化を特徴とするX連鎖性myopia 26と関連付けられています。(参考文献:Gurevich, VV., et al. (2018).Protein Cell. 9; 986-1003; Xiao, X., et al. (2016).Mol. Vis. 22; 1257-1266)。
特異性
このウサギモノクローナル抗体は、Cone Arrestinを検出します。C末端領域に由来する12アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
エピトープ:C末端
マウスCone ArrestinのC末端領域の12個のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
検証済みアプリケーション免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:500で使用、ラット網膜、マウス網膜、マウス脳組織切片においてArrestin-Cを検出できます。注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗錐体アレスチン(カタログ番号:AB15282)は、Arrestin-Cを検出するウサギポリクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングにおける使用について検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
感覚およびPNS
品質
マウス網膜組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、マウス網膜組織ライセートにおいてのCone Arrestinを検出できます。
ターゲットの説明
約41.9 kDa
物理的形状
イムノアフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.25 M NaCl、0.1% sodium azide含有の0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)に溶解。
保管および安定性
推奨貯蔵法:+2°C~+8°C。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB15282:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phospholipid flippase ATP8A2 is required for normal visual and auditory function and photoreceptor and spiral ganglion cell survival.
Coleman, JA; Zhu, X; Djajadi, HR; Molday, LL; Smith, RS; Libby, RT; John, SW; Molday, RS
Journal of Cell Science null
Assessment of tropism and effectiveness of new primate-derived hybrid recombinant AAV serotypes in the mouse and primate retina.
Charbel Issa, P; De Silva, SR; Lipinski, DM; Singh, MS; Mouravlev, A; You, Q; Barnard et al.
Testing null
Sensitivity and kinetics of signal transmission at the first visual synapse differentially impact visually-guided behavior.
Sarria, I; Pahlberg, J; Cao, Y; Kolesnikov, AV; Kefalov, VJ; Sampath, AP; Martemyanov, KA
eLife null
Development and plasticity of outer retinal circuitry following genetic removal of horizontal cells.
Keeley, PW; Luna, G; Fariss, RN; Skyles, KA; Madsen, NR; Raven, MA; Poche, RA; Swindell et al.
The Journal of Neuroscience null
Katharina Kranz et al.
PloS one, 8(2), e57163-e57163 (2013-03-08)
Retinitis pigmentosa (RP) relates to a group of hereditary neurodegenerative diseases of the retina. On the cellular level, RP results in the primary death of rod photoreceptors, caused by rod-specific mutations, followed by a secondary degeneration of genetically normal cones.