アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
off-white
溶解性
DMSO: >4 mg/mL
methanol: 4 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Clc1ccc(cn1)[C@H]2CC3CCC2N3
InChI
1S/C11H13ClN2.2ClH.H2O/c12-11-4-1-7(6-13-11)9-5-8-2-3-10(9)14-8;;;/h1,4,6,8-10,14H,2-3,5H2;2*1H;1H2/t8?,9-,10?;;;/m1.../s1
InChI Key
AXWYRFKDLRSESC-VAGRNHIFSA-N
生物化学的/生理学的作用
エピバチジンは既知のニコチン性アセチルコリン受容体のうち最も強力なアゴニストで、非オピオイド性鎮痛薬です。
神経や神経筋のニコチン性アセチルコリン受容体におけるエピバチジンの作用と、ニコチンやスキサメトニウムの作用を比較しました。モルモット回腸のコリン作動性ニュ-ロンによる収縮、脊髄穿刺ラットやアトロピン投与ラットでの血圧上昇により、エピバチジンによる神経節のニコチン性受容体の活性化が確認されました。エピバチジンはまた、求心性C線維 (ウサギ耳)の末梢端や、脳 (ラット抗利尿) において、ニコチン性受容体を活性化させました。エピバチジンのアゴニスト作用は長時間持続性の受容体脱感作をもたらします。運動障害のみられない用量では、エピバチジンの抗侵害受容作用は見られません。ラット横隔膜の筋終板に存在する、脱分極剤では収縮しないニコチン性受容体に対し、エピバチジンの神経筋阻害能はスキサメトニウムと同等でした。in vitroおよびin situでの、脱分極剤により収縮するウサギの外眼筋において、エピバチジンはスキサメトニウムの1/100量で収縮を生じました。エピバチジンが「遅収縮型」の筋線維における運動終板受容体を持続的に刺激することで、マウス挙尾反応を引き起こしていると考えられています。エピバチジンは試験したすべての神経・神経筋のニコチン性受容体に対する最も強力なアゴニストでした。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]ページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E1145-BULK:
E1145-VAR:
E1145-5MG:
E1145-1MG:
Alexandra Gribizis et al.
Neuron, 104(4), 711-723 (2019-09-29)
Visual spatial perception in the mammalian brain occurs through two parallel pathways: one reaches the primary visual cortex (V1) through the thalamus and another the superior colliculus (SC) via direct projections from the retina. The origin, development, and relative function
M W Decker et al.
Biochemical pharmacology, 58(6), 917-923 (1999-10-06)
Pharmacological treatments for pain have come largely from two classes of compounds--the opioids and the nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Because of deficiencies associated with these two classes of compounds, exploration of novel approaches to pain relief has intensified of late.
F Lembeck
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 359(5), 378-385 (1999-09-25)
The activity of epibatidine at neuronal and neuromuscular nicotinic acetylcholine receptors was investigated in several in situ and in vitro systems and compared with the activity of nicotine and suxamethonium. Activation of ganglionic nicotinic receptors by epibatidine was shown in
Ali Yehia et al.
Current protocols in pharmacology, 88(1), e73-e73 (2020-02-19)
Automated patch-clamp (APC) systems have become indispensable tools of drug-discovery programs by allowing high-throughput electrophysiology-based screening of ion channel compounds. The recent development and introduction of microfluidics-based APC systems have made it possible to study the interactions of ligand-gated ion
W Sihver et al.
Neuroscience, 94(3), 685-696 (1999-12-01)
The laminar binding distribution of three nicotinic receptor agonists, [3H](-)nicotine, [3H]cytisine, and [3H]epibatidine, and their relation to the [3H]vesamicol binding, which is known to represent the vesicular acetylcholine transport sites, was performed employing in vitro autoradiography on the medial temporal