アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: >30 mg/mL
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CS(O)(=O)=O.O=C1CN2[C@@H]3C[C@H](C[C@H]2CC1C3)OC(=O)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C19H20N2O3.CH4O3S.H2O/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17;1-5(2,3)4;/h1-4,9,11-14,20H,5-8,10H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t11?,12-,13+,14+;;
InChI Key
QTFFGPOXNNGTGZ-BHSFMSKKSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D9571-BULK:
D9571-10MG:
D9571-50MG:
D9571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。