Merck
D6566
Sigma-Aldrich
ジヒドロ葉酸レダクターゼ ヒト
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥1 units/mg protein
別名:
DHFR, テトラヒドロ葉酸 NADP+オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
solution
比活性
≥1 units/mg protein
分子量
25 kDa
濃度
0.02-0.06 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DHFR(1719)
詳細
ヒトDHFRは、見かけ上の分子量25 kDaを有する、186個のアミノ酸からなるタンパク質です。ヒトDHFRは、大腸菌DHFRと30%相同で、脊椎動物DHFRと最高70% 相同です。
アプリケーション
ヒトジヒドロ葉酸レダクターゼは、ウシバベシアにおける緑色蛍光タンパク質の安定的な発現およびチオレドキシンペルオキシダーゼ1遺伝子の標的化破壊を調べる研究に使用されています。ヒトジヒドロ葉酸レダクターゼは、二元複合体としてのヒトジヒドロ葉酸レダクターゼの構造解析を調べる研究でも使用されています。
ヒトジヒドロ葉酸レダクターゼは、次の用途で使用されています。
  • ウシバベシアにおける緑色蛍光タンパク質の安定的な発現およびチオレドキシンペルオキシダーゼ1遺伝子の標的化破壊を調べる研究
  • 二元複合体としてのヒトジヒドロ葉酸レダクターゼの構造解析に関する研究
  • 酵素阻害研究に使用するin vitro動態アッセイに関する研究
生物化学的/生理学的作用
Km5,6
NADPH 0.16 mM
7,8-ジヒドロ葉酸 0.03 mM
8-メチルプテリン 0.13 mM
Ki7
葉酸 2.6x10-5 mM
メトトレキサート 6.1-9x10-9
ヒトDHFR遺伝子およびその他の哺乳類種のDHFR遺伝子は、遺伝子増幅のメカニズムまたはアミノ酸変異誘発によりメトトレキサートの阻害作用を克服します。ジヒドロ葉酸レダクターゼ(DHFR)は、ジヒドロ葉酸(DHF)からテトラヒドロ葉酸(THF)へのNADPH依存的還元を触媒し、これよりかなり低い速度で葉酸からTHFへの変換を触媒します。反応産物THFは、チミジル酸合成酵素によるデオキシウリジル酸(dUMP)からデオシキチミジル酸(dTMP)への変換に必須な補酵素です。チミジン合成における主な酵素です。 したがって、DHFRはDNA合成において重要な酵素であり、創薬やがん治療のターゲットとなっています。由来の異なるDHFR間の多様性のため、トリメトプリム(抗菌剤、抗真菌剤)、ピリメタミン(抗原虫薬)、およびメトトレキサート(MTXI)(抗悪性腫瘍剤、乾癬治療薬、抗炎症剤)などの種特異的DHFR阻害剤の開発が可能になりました。
ヒトジヒドロ葉酸レダクターゼ(DHFR)は、チミジン合成における主要な酵素です。テトラヒドロ葉酸(THF)へのジヒドロ葉酸(DHF)の還元を触媒します。速度ははるかに落ちますが、葉酸からTHFへの変換も触媒します。チミジンはDNA合成に必要な基質であるため、DHFRは抗がん剤開発の標的です。メトトレキサートはプロトタイプジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害物質です。Sigmaのこの酵素は、Leishmaniasis donovaniプテリジンレダクターゼ1(PTR1)の阻害研究に使用されています。この酵素は、Mycobacterium smegmatisから精製されたタンパク質MS0308のDHFR活性を測定する際の陽性コントロールとしても使用されています。
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、22°C、1分間で、1.0 μmolのジヒドロ葉酸をテトラヒドロ葉酸に変換します。
物理的形状
10 mM Tris(pH 8)、 1 mM EDTA、 0.5 mM DTT、 5 μM NADPH、プロテアーゼ阻害剤、および 50%グリセロールで調製した溶液。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D6566-.25UN-PW:
D6566-.1UN:
D6566-.25UN:
D6566-.1UN-PW:
D6566-BULK:
D6566-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masahito Asada et al.
Molecular and biochemical parasitology, 181(2), 162-170 (2011-11-24)
We have achieved stable expression of green fluorescent protein (GFP) in Babesia bovis by using the WR99210/human dihydrofolate reductase (DHFR) gene selection system. A GFP-expression plasmid with a dhfr expression cassette (DHFR-gfp) was constructed and transfected into B. bovis by
Eukaryotic dihydrofolate reductase.
R L Blakley
Advances in enzymology and related areas of molecular biology, 70, 23-102 (1995-01-01)
Dimitrios Evangelopoulos et al.
The FEBS journal, 278(24), 4824-4832 (2011-10-07)
Mycobacterium tuberculosis, the most successful bacterial pathogen, causes tuberculosis, a disease that still causes more than 2 million deaths per year. Arylamine N-acetyltransferase is an enzyme that is conserved in most Mycobacterium spp. The nat gene belongs to an operon that
Eyal Sharon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 451-456 (2013-12-18)
E2F transcription factors play pivotal roles in controlling the expression of genes involved in cell-cycle progression. Different viruses affect E2F1/retinoblastoma (Rb) interactions by diverse mechanisms releasing E2F1 from its suppressor Rb, enabling viral replication. We show that in T cells
Samuel Genheden
Journal of chemical information and modeling, 52(11), 3013-3021 (2012-11-02)
In this paper, I evaluate the usefulness of protein homology models in rigorous free-energy simulations to determine ligand affinities. Two templates were used to create models of the factor Xa protein and one template was used for dihydrofolate reductase from
資料
This article reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. It describes how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.