Merck
CLS4492
Corning® Costar® Stripette® 血清学用ピペット、プラスチック個包装
capacity 10 mL, case of 200
別名:
セロロジカルピペット, ピペット, 血清用ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
包装
case of 200
bag of 50
メーカー/製品名
Corning 4492
測定範囲
accuracy: 0.1 mL
L
344 mm
キャパシティ
10 mL
チップ I.D.
0.137 in.
orange color-coded stripe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Costar Stripette 血清学用ピペットは、「バナナの皮をむくような」プラスチックの外装が特長で、無菌的に開封するのに簡単にできるようデザインされており、ラテックス手袋着用時に静電気でくっつくのを防ぎます。透明のプラスチック外装をとおしてポリスチレン製の血清学用ピペットが見えるので、瞬時にサイズの識別ができます。さらに、場所をとらない包装のため、保管場所の必要性、廃棄物をへらすことができ、リサイクルも簡単に行えます。
  • 新しい帯電防止の透明な全プラスチック包装によりピペットの全体像が見えるので、容易にサイズの確認ができ、保管場所も減らすことができます。
  • 着色部分で液面が大きく見える特殊構造。メニスカスの確認が容易。
  • 滅菌済み、個包装、発熱性物質不含の試験済み、DNase/RNaseフリー。
  • 正確性:±2%以内(満杯時)
  • 各ピペットの包装にロット番号を印字
  • ブローアウトした際の内容量を校正済み。(TD-EX 20°C)
Wide tip for handling viscous liquids
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)