Merck
CLS3844
Corning® 384 well plate, clear, poly-D-Lysine, with lid
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, case of 100
別名:
Corning® 384 well microplate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質:
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
サイズ:
384 wells
ウェル容積:
95 μL
ウェル有効容積:
20-80 μL
物質
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
case of 100
メーカー/製品名
Corning 3844
利用可能性
available only in South Korea
サイズ
384 wells
ウェル容積
95 μL
ウェル有効容積
20-80 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)