Merck
Z722995
Nunc® 384ウェルポリスチレンプレート
384 well plate, non-treated, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 100/cs
別名:
384ウェルプレート, 384ウェルマイクロタイタープレート, 384ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene
flat bottom black wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100 ea (internal packs of 25)
メーカー/製品名
Nunc 262260
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
384 wells
ウェルの最大容量
100 μm
有効容積
100 μL
black
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® 384ウェルプレート(ポリスチレン)
  • 利用可能な細胞培養表面処理(Nunclon®Δ処理)
  • 未処理表面は保存、アッセイ、スクリーニングに使用
  • 免疫測定法(ELISA)にはMaxiSorpおよびPolySorp®を使用
  • 透明プレートは、比色分析法およびサンプル保存用
  • 白色プレートは蛍光、発光分析用
  • 黒色プレートは蛍光分析用
  • 白および黒色プレートは、クロストークを最小限に抑制
  • 角丸正方形のウェルにより、ウィッキング(毛細管作用)を除去
  • 光学的読み取りに適した平底
  • シンチレーション測定に最適
  • 作業容量範囲:10~100 μL/ウェル
法的情報
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)