Key Documents
M4437
グライナーSensoplate(センソプレート)ガラス底マルチウエルプレート
384 well
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene plate
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
詳細
glass bottom microplates
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 16
メーカー/製品名
Greiner 781892
L × W
127.76 mm × 85.48 mm
サイズ
384 wells
ウェル容積
138 μL
ウェル有効容積
10-130 μL
black plate
clear wells
結合型
(glass bottom surface treatment)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SensoPlateTMは、384ウェル、ガラス製、平底、未処理のマイクロタイタープレートで、最適な使用容量は10~130 μL、ウェル最大容量は138 μLです。
グライナー・バイオワンおよびアベンティスファーマは共同で独自の一連のガラス底マイクロプレート(24、96、384、1536ウエル)を開発しました。それぞれのマイクロプレートには親プレートに接合された厚み175 μmの高品質の光学ガラスが組み込まれています。全てのプレートは標準化されたマイクロプレートフットプリントに適合しており、そして低い自家蛍光と光学的透明性が要求される用途で高品質の性能を提供します。このプレートは、不透明な黒で入手可能で、単分子検出(SMD)または蛍光相関分光法(FCS)のような理想的に高解像度画像処理、高感度蛍光および共焦点顕微鏡検査の用途に理想的に適しています。
特徴
  • 寸法:長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm
  • ホウケイ酸ガラス(厚さ175 um)
  • 高い光学的透明度
  • 低い自家蛍光
  • 100 umより良好な底部平坦性
  • クラスVI生体適合性の接着剤
特徴および利点
  • Dimensions: Length: 127.76mm;
  • Width: 85.48mm
  • Borosilicate glass (175um thick)
  • High Optical Clarity
  • Low autofluorescence
  • Bottom flatness better than 100um
  • Class VI biocompatible adhesive
その他情報
384ウェルのフラットなマイクロタイタープレートでフタ付き、角丸正方形のウェルデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:100 μm未満です。
適合性
高分解能のイメージングに向け、単分子検出(SMD)や蛍光相関分光法(FCS)など高い感度が求められる蛍光や共焦点顕微鏡観察の用途に適しています。
法的情報
SensoPlate is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
文書ライブラリにアクセスする
Jane Ru Choi et al.
Lab on a chip, 20(24), 4539-4551 (2020-11-18)
Cytokine secretion is a form of cellular communication that regulates a wide range of biological processes. A common approach for measuring cytokine secretion from single cells is to confine individual cells in arrays of nanoliter wells (nanowells) fabricated using polydimethylsiloxane.