物質
black polystyrene plate
colorless wells
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
詳細
glass bottom microplates
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
包装
case of 16 plates
メーカー/製品名
Greiner 655892
L × W
127.76 mm × 85.48 mm
サイズ
96 wells
ウェル有効容積
25- 340 μL
色
black plate
clear wells
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グライナー・バイオワンおよびアベンティスファーマは共同で独自の一連のガラス底マイクロプレート(24、96、384、1536ウエル)を開発しました。それぞれのマイクロプレートには親プレートに接合された厚み175 μmの高品質の光学ガラスが組み込まれています。全てのプレートは標準化されたマイクロプレートフットプリントに適合しており、そして低い自家蛍光と光学的透明性が要求される用途で高品質の性能を提供します。このプレートは、不透明な黒で入手可能で、単分子検出(SMD)または蛍光相関分光法(FCS)のような理想的に高解像度画像処理、高感度蛍光および共焦点顕微鏡検査の用途に理想的に適しています。
特徴
特徴
- 寸法:長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm
- ホウケイ酸ガラス(厚さ175 um)
- 高い光学的透明度
- 低い自家蛍光
- 100 umより良好な底部平坦性
- クラスVI生体適合性の接着剤
特徴および利点
- Dimensions: Length: 127.76mm;
- Width: 85.48mm
- Borosilicate glass (175um thick)
- High Optical Clarity
- Low autofluorescence
- Bottom flatness better than 100um
- Class VI biocompatible adhesive
法的情報
SensoPlate is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Communications biology, 3(1), 674-674 (2020-11-15)
The ability to phenotype cells is fundamentally important in biological research and medicine. Current methods rely primarily on fluorescence labeling of specific markers. However, there are many situations where this approach is unavailable or undesirable. Machine learning has been used