Merck
P8991
Sigma-Aldrich
Nunc® マイクロウェル96 ウェル可視ボトムプレート
96 well optical bottom plate, cell cultured treated, 400uL/well, black, 30/cs
別名:
96 ウェルプレート(オプティカルボトム), 96ウェルELISAプレート, 96ウェルイムノアッセイプレート, 96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, ELISAプレート, イムノアッセイプレート, オプティカルボトムプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene
flat bottom clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid
polystyrene/polymer base
包装
case of 30 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 165305
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェル容積
200 μL
ウェル有効容積
400 μL
有効容積
200 μL
適合性
suitable for (fluorescence/luminescene based assays)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® 96ウェルオプティカルボトムプレート(ポリスチレン/ポリマーベース)
中身がよく見える最適な透明度を有します。HTSの幅広い適用に最適な表面を持つ未使用の結晶性ポリスチレンの光学的透明度のあるポリマーボトムプレート。ポリスチレン上部構造は黒または白が選べます。平底ウェルの形状はプレートリーダーに適していいます。黒色プレートはバックグランドの散乱光を最小限に抑えます。白色プレートは反射を最大限に、自己蛍光と自己発光を最小限に抑えます。注:プレートはすべてフタ付き、滅菌済みです。
ポリスチレン/ポリマーボトムプレートの白または黒色の上部構造により、光学的透明度のある未使用の結晶性ポリスチレンと、幅広いHTS用途に最適な表面とが結合します。
  • 細胞培養用のNunclon®Δ処理(細胞培養表面)、ポリ-D-リジンまたはI型コラーゲンコートの表面
  • 未処理プレートは、シンチレーション測定に最適
  • 作業容量範囲:50~200 μL/ウェル
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
Camille Dejos et al.
Scientific reports, 8(1), 5944-5944 (2018-04-15)
For many neurodegenerative disorders, expression of a pathological protein by one cell type impedes function of other cell types, which in turn contributes to the death of the first cell type. In transgenic mice modelling Stargardt-like (STGD3) maculopathy, human mutant