物質
black
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
pinchbar design
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Nunc 137101
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェル容積
400 μL
有効容積
250 μL
適合性
suitable for (fluorescence-based cell assays)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell™ 96ウェルポリスチレンプレート(蛍光ベース細胞アッセイ用)
- 白色プレートは反射を最大限に、自己蛍光と自己発光を最小限に抑制
- 黒色プレートは蛍光分析でのバックグラウンドと光散乱を最小限に抑制
- 白色、黒色プレートとも有害物質不含、透明のフタ付き
- リム部を高くした平底ウェルのため、クロスコンタミネーションのリスクが低下
- クロストークが低減
- 固相イムノアッセイ用にMaxiSorp®、PolySorp®処理
- セルベースアッセイ用にNunclon®Δ処理
- 作業容量範囲:50~250 μL/ウェル
- 蛍光ベース細胞アッセイに適合
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック