Merck
CLS3823
Corning® multicoated microplates
well size 96, black polystyrene, flat bottom wells clear, non-sterile, lid
別名:
3823, multicoated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
black polystyrene
flat bottom wells clear
round wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 1 ea
case of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 3823
サイズ
96 wells
ウェルサイズ
96
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
ウェル
96 wells
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
(multicoated (Collagen I, Fibronectin, Gelatin, Laminin, Poly-D-Lysine, TC-treated))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340nm
  • Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
  • Optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing
  • Can be used for both top and bottom reading instruments
  • Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)