物質
black polystyrene (low base)
flat bottom wells clear
square wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
メーカー/製品名
Corning 3829
サイズ
1536 wells
ウェルサイズ
1536
ウェル容積
12.5 μL
ウェル有効容積
up to 8 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- No logo or lettering for improved heat sealing and ease of liquid handling
- Low base designed for optimal bottom reader sensitivity
- Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Superior flatness minimizes variability within a plate and between plates
- Flat bottom wells are compatible with automated dispensers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)