Merck
Z617644
Greiner CrystalQuick® 96 well plates for protein crystallization
flat bottom clear wells
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene
flat bottom clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 609101
L × W × H
128 mm × 85.5 mm × 14.4 mm
最大容量
4.1 μL
サイズ
96 wells
有効容積
320 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CrystalQuick® 96ウェルマイクロプレート、低い複屈折性、4.1 μLの最大ウェル容量、320 μLの最大リザーバー容量。
  • Plate is optimized for the sitting drop application
  • 96 reservoirs with flat bottom, 320 μL each
  • 288 round crystallisation wells, 1.9 μL each
  • Hanging drop application possible in combination with the CrystalDrop lid
その他情報
96ウェルの平坦なマイクロプレート、フタなし、角型ウェル設計、平底、リザーバーごとに3ウェル、標準的な材料特性、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲: 約 200 μm。
適合性
自動化された用途に適したsitting drop法用結晶化プレート。
法的情報
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH