物質
clear wells
flat bottom clear
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
メーカー/製品名
Corning 3696
包装
pkg of (50/case)
pkg of (individually wrapped)
サイズ
96 wells
ウェルD
10.7 mm
ウェル容積
190 μL
ウェル有効容積
25-125 μL
色
clear
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
特徴および利点
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate flat bottom clear, matrix active group with lid have flat bottoms with 190 μL total volume
- TC-treated for optimal cell attachment
- Individually wrapped
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes enable well identification
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)