安全性情報
SCC065
Sigma-Aldrich
HL-1 心筋細胞株
Mouse
別名:
HL-1 Cardiomyocyte Cell Line, HL-1 Atrial Muscle Cell Line
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
HL-1 心筋細胞株, HL-1 Cardiac Muscle Cell Line has been extensively characterized and is a valuable model system to address questions of cardiac biology at the cellular & molecular levels.
由来生物
mouse
品質水準
テクニック
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
詳細
HL-1 心筋細胞株は、分化した心臓表現型を維持しながら、継続的に分裂し、自発的に収縮することができる不死化マウス心筋細胞株です。 HL-1 は、形態学的、生化学的、電気生理学的特性などの分化した心筋細胞の表現型を失うことなく、連続継代が可能です。HL-1 細胞は、シグナル伝達、電気的、代謝的、転写的な制御に関する正常な心筋細胞機能の研究だけでなく、低酸素症、高血糖-高インスリン血症、アポトーシス、虚血-再灌流などの病態の研究にも使用されています。
HL-1 株は、C57BL/6J マウスの雌成体から摘出した AT-1 皮下腫瘍に由来します。親 AT-1 株は元来、トランスジェニックマウス内で増殖した心房腫瘍に由来し、SV40 ラージ T 抗原の発現は心房性ナトリウム利尿因子(ANF)プロモーターを介して心房心筋細胞を標的としていました。
細胞株の説明
心筋細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている“「学術的使用に関する協約」”の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
研究カテゴリー
心臓性
心血管疾患
毒性
品質
•各バイアルには≥ 1X106の生存細胞が含まれています。
•細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのMouse Essential CLEAR PCR パネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
•機能アッセイ:細胞内カルシウムの変化を検出するための、Fluo-8 カルシウム色素蛍光ベースアッセイ
保管および安定性
HL-1 心筋細胞株は液体窒素内で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
本製品には遺伝子組換え生物(GMO)が含まれています。EU内でGMOは、欧州議会と欧州理事会の指令2001/18/ECおよび2009/41/EC、ならびに各加盟国における国内実施によって規制されています。この法律では、{HCompany}に対し、お客様およびGMOが取り扱われた施設に関する特定の情報を要請することを義務付けています。エンドユーザー宣言(EUD)フォームについてはこちらをクリック。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC065:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yen-Kuang Lin et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(8) (2021-08-28)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) can promote the degradation of low-density lipoprotein (LDL) receptor (LDLR), leading to hypercholesterolemia and myocardial dysfunction. The intracellular regulatory mechanism by which the natural polyphenol pterostilbene modulates the PCSK9/LDLR signaling pathway in cardiomyocytes has
Jingru Wang et al.
IUBMB life, 72(8), 1737-1746 (2020-05-01)
Cardiac hypoxia plays a significant role in various types of heart disease, and improper treatment of hypoxia often leads to myocardial cell damage or even death. Transcriptome profiling and open chromatin mapping have been used as powerful tools to understand
Yaxin Chen et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 41(1), 1-1 (2022-01-05)
Immune checkpoint inhibitor-related cardiotoxicity is one of the most lethal adverse effects, and thus, the identification of underlying mechanisms for developing strategies to overcome it has clinical importance. This study aimed to investigate whether microbiota-host interactions contribute to PD-1/PD-L1 inhibitor-related
Chunxia Li et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 54(4), 463-473 (2022-05-25)
NORAD is a newly identified long non-coding RNA (lncRNA) that plays an important role in cancers. NORAD has been found to be highly expressed in the mouse model of acute myocardial infarction (AMI). However, the role of NORAD in the
Zhiyong Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(2), 990-998 (2020-02-06)
Acute myocardial infarction (AMI), as the first manifestation of ischemic heart disease, is the most common cause of death in developed countries. A recent study showed that metastasis associated lung adenocarcinoma transcript 1 (MALAT1), a prognostic marker for lung cancer