Merck
C1059
クローニングシリンダー,ガラス
volume 150 μL
別名:
クローニング・シリンダー, クローニング装置
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106618
NACRES:
NB.22
物質
light brown (tinted)
無菌性
sterile; electron beam irradiated
包装
dish of 15 cylinders
メーカー/製品名
Millipore TR1004
サイズ
8 mm × 8 mm
容量
150 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
遺伝子導入された細胞の個々のコロニーを単離し、多くのクローンを含むプレートから採取できます。単離したクローンを周囲の細胞から解離して継代培養するか、または分泌物質について分析可能な50~100 uLの増殖培地を瞬間適用できます。無菌のクローニング・シリンダーは片方の端にグリースが塗られているため、シリンダーをプレートに密閉できます。次に、細胞をシリンダー内で解離し、再懸濁して純粋なコロニーとして新しい容器に移します。
これらのクローニング・シリンダーを電子線照射によって滅菌します。 ガラス・シリンダーを適切な線量レベルで滅菌すると褐色を呈します。
包装
一方の端にシリコ-ングリ-スが塗られた60 mmディッシュ内に包装されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Tamara D Kolokoltsova et al.
Human cell, 30(4), 249-257 (2017-06-15)
In the present study, we describe a new method of isolation and culture of human villous and extravillous trophoblasts from term placenta. The cultivation of trypsinized placental villous tissue explants, followed by the isolation of cells from outgrowth islets allows
D Geerts et al.
The Journal of cell biology, 147(2), 417-434 (1999-10-20)
Hemidesmosomes are stable adhesion complexes in basal epithelial cells that provide a link between the intermediate filament network and the extracellular matrix. We have investigated the recruitment of plectin into hemidesmosomes by the alpha6beta4 integrin and have shown that the
Maria Chiara Lionetti et al.
Biophysical journal, 118(9), 2319-2332 (2020-04-23)
The nuclear morphology of eukaryotic cells is determined by the interplay between the lamina forming the nuclear skeleton, the chromatin inside the nucleus, and the coupling with the cytoskeleton. Nuclear alterations are often associated with pathological conditions as in Hutchinson-Gilford