包装
box of 3 bags
メーカー/製品名
Bel-Art H37847-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロ-ンを単離するために、シリンダ-の底縁に滅菌したグリ-ス(別売り)を塗り、逆さにして、選択したクロ-ンにかぶせます。独立したチャンバ-になるため、トリプシン処理し、クロ-ンのコロニ-を回収することができます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック