安全性情報
BR61610
BRAND® stopcock grease
別名:
Accessories, Stopcock grease, Stopcocks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
フォーム
grease
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 61610
詳細
High vacuum quality, silicone-free for lubricating burette stopcocks.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BR61610-1EA:4548173373423
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)