安全性情報
Z273562
Apiezon®グリース
H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.35
蒸気圧
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
詳細
usage: high temp
メーカー/製品名
Apiezon
パラメーター
-10-+240 °C temperature
重量
25 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低蒸気圧密封および高真空アプリケ-ション用です。
アプリケーション
Apiezon® グリースHは、ヒートシンクのメディアに高い接着力が求められるエレクトロニクス産業や宇宙産業、ショートパス蒸留システムなどの実験用ガラス器具での使用に最適です。ガラス瓶をガラス栓で密封する際のグリース塗布に使用されています。
特徴および利点
  • 幅広い温度下で効率よく機能し、高温では溶解せずに硬化します
  • 優れた熱伝達特性を備えています
  • 作業部位から熱を逃がし、過熱や熱に弱いコンポーネントの損傷を軽減します
  • 優れた吸着特性を備えています
  • ガラスおよび金属表面の有害なグリースや化学的不純物の高いゲッタリング作用と吸収効率を備えています
  • 炭化水素溶剤に溶けるため、洗浄が容易です
法的情報
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z273562-1EA:
Z273562-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Surface ocean carbon dioxide during the Atlantic Meridional Transect (1995-2013); evidence of ocean acidification
Kitidis V, et al.
Progress in biomaterials, 65-75, 158-158 (2017)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z273562-1EA4061833308875