CLS3480
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
別名:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
おすすめの製品
製品名
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 24 mm, membrane size 440 μm , mesh
物質
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
メーカー/製品名
Corning 3480
膜直径
24 mm
膜サイズ
440 μm , mesh
サイズ
6 wells , per insert
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Netwells are polystyrene inserts fitted with polyester mesh bottoms that function as tissue carriers and strainers for:
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
特徴および利点
- Corning® Netwell® inserts have 440 μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene to rings or housing.
- Supplies sterile and pre-loaded in 6-well microplates.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)